Learn More
Brady™ Señales de obligación de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Código de producto. 11840752
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Texto mostrado:
Guantes de protección
Guantes protectores
Usar capucha protectora
Usar cubrezapatos
Usar delantal protector
Usar el pie
Usar protección de cabeza
Usar protección respiratoria
Usar protección total
Usar protector de cara
Usar protector facial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11840752
Marca: Brady™ 255110
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC 255-DIA 200-B7525
Material Aluminio, Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Aluminio con sobrelaminado de poliéster
Diámetro (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Señales de seguridad en interiores y exteriores
Grosor 0,271 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Redondo
Texto mostrado Guantes de protección
Tipo de producto Señal obligatoria
Color Blanco sobre azul