Learn More
Wheaton™ Aluminum/Polypropylene Flip Tear Seal
217.00€ - 232.00€
Especificaciones
Material Aluminio, Polipropileno
Incluye Tapón
Tamaño del tapón 20 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15236707
Ver documentos
Wheaton™
700103B
Azul
232.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15246717
Ver documentos
Wheaton™
700104G
Verde
232.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15286727
Ver documentos
Wheaton™
700105R
Rojo
217.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15246727
Ver documentos
Wheaton™
700101W
Blanco
232.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Especificaciones
Aluminio, Polipropileno
Tapón
20 mm