Learn More
Varilla de aluminio, aleación 6061, 25,4 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
36.28€ - 114.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum rod, Alloy 6061 |
---|---|
Nombre de nota | 25.4mm (1.0 in.) dia. |
Número MDL | MFCD00214039 |
Olor | Odorless |
Peso | ≈13.7 g/cm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11339717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042055.BV |
30 cm |
36.28€
30 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11349717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042055.CE |
5 x 30 cm |
114.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Aluminum rod, Alloy 6061 | |
MFCD00214039 | |
≈13.7 g/cm |
25.4mm (1.0 in.) dia. | |
Odorless | |
Varilla, ≈13,7 g/cm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes