missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chromacol Aluminum Sample Rack 54 pos, 12 mm OD
Marca: Thermo Scientific Chromacol 60180-1232
140.84 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Aluminum Sample Rack 54 pos, 12 mm OD
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción

Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific Chromacol Aluminum Sample Rack 54 pos, 12 mm OD >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido