Learn More
Corning™ Lámina de sellado de aluminio para sellado térmico y general
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Material:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Sella durante el termociclado cuando se utiliza junto con alfombrillas de compresión
- Ideales para soluciones sensibles a la luz
- El adhesivo aplicado de manera uniforme proporciona un sellado de pocillo óptimo
Specifications
Specifications
| Descripción | Película de sellado de aluminio |
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (L x An) | 146 x 79,2 mm |
| Grosor | 35 μm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction