Learn More
Korff™ Láminas de aluminio
58.75€ - 127.00€
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11972563
|
Korff™
60285 |
150mm |
127.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10372322
|
Korff™
60270 |
80mm |
58.75€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
hojas | |
Aluminio |