Descripción
Las láminas ALUGRAM™ Alox N/UV254 son láminas de aluminio con capas de óxido de aluminio para su uso en TLC. Cuentan con un ligante orgánico inerte y un indicador de silicato de cinc activado por manganeso.
- Aplicación recomendada: terpenos, alcaloides, esteroides, compuestos aromáticos y alifáticos
- Active las capas de óxido de aluminio antes de su uso mediante un calentamiento de 10 minutos a 120 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Láminas de aluminio Alugram Alox N |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa TLC |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Para utilizar con (aplicación) | Terpenos, alcaloides, esteroides, compuestos aromáticos y alifáticos |
| Superficie específica | ∼ 200 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |