Learn More
VACUUBRAND™ Aluminum Small KF Flanges With Hose Nozzle
Código de producto. 10587801
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10/6 mm
16/10 mm
25/10 mm
25/12 mm
25/8 mm
40/8 mm
Tamaño:
4 x 8 mm
6 x 10 mm
6 x 10 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño unitSize
10587801 10/6 mm 4 x 8 mm cada uno
10738491 40/8 mm 6 x 10 mm cada uno
10558261 16/10 mm 7 x 12 mm cada uno
10622422 25/10 mm 7 x 12 mm cada uno
10672672 25/12 mm 10 x 15 mm cada uno
11980082 25/8 mm 6 x 10 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10587801
Marca: VACUUBRAND™ 20662500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los sistemas de vacío con bridas pequeñas requieren componentes adecuados para una sección transversal uniforme de la conexión del sistema a la bomba de vacío. Nuestras pequeñas conexiones de brida para bombas de diafragma, así como los componentes de conexión elástica, permiten la integración de la bomba en el sistema de distribución de vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 10/6 mm
Para utilizar con Válvulas VV y VV C de solenoide
Material Aluminio
Longitud global (métrico) 4 cm
Cantidad 1 unidad
Tamaño 4 x 8 mm
Tipo Brida KF pequeña