Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje de aluminio
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
25.00€ - 88.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Plano |
Color | Plata |
Desechables | Single-use |
Material | Aluminio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30042342
![]() |
Fisherbrand™
120932F |
5 mL | 28 mm |
35.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30042344
![]() |
Fisherbrand™
120931F |
25 mL | 52 mm |
60.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
30042348
![]() |
Fisherbrand™
120935F |
42 mL | 57 mm |
25.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30042346
![]() |
Fisherbrand™
120930F |
70 mL | 71 mm |
88.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
30042345
![]() |
Fisherbrand™
120936F |
80 mL | 73 mm |
57.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
30042341
![]() |
Fisherbrand™
120937F |
140 mL | 103 cm |
67.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
Especificaciones
No autoclavable | |
Plata | |
Aluminio | |
No estéril | |
100/Pk. |
Plano | |
Single-use | |
Circular | |
Weighing Boat |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje de aluminio