Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de pesaje de aluminio, paquete de 100, sin aceite
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30182872 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
20 mL
25 mL
34 mL
42 mL
50 mL
70 mL
80 mL
140 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 30182872
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas para pesaje, dispensación, almacenamiento, procesamiento de alimentos, evaporación o secado de uso general.
La embarcación de pesaje de aluminio se puede utilizar para el pesaje, la dispensación, el almacenamiento, el procesamiento de alimentos, la evaporación o el secado de uso general.
  • Estos botes resistentes pero ligeros cuentan con un fondo liso y plano para la manipulación de muestras.
  • Sin aceite
Ha pasado por un riguroso proceso de limpieza de tres pasos para eliminar la formación de aceite o residuos para un pesaje y análisis de muestras de humedad más fiables.
  • Procesado y envasado en un entorno de sala limpia
  • Trazable por lotes
  • Volumen: 70 ml
  • Dimensiones: 2,8 x 0,7 in (71 x 17 mm)
  • Paquete de 100
  • Acabado arrugado
  • Grosor: 0,075 mm
  • Certificados para embarcaciones de aluminio sin aceite disponibles previa solicitud
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 140 mL
Color Plata
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Circular
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Dimensiones (L x An) 103 x 20 mm