Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de pesaje de aluminio, paquete de 100, sin aceite
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
La embarcación de pesaje de aluminio se puede utilizar para el pesaje, la dispensación, el almacenamiento, el procesamiento de alimentos, la evaporación o el secado de uso general.
- Estos botes resistentes pero ligeros cuentan con un fondo liso y plano para la manipulación de muestras.
- Sin aceite
Ha pasado por un riguroso proceso de limpieza de tres pasos para eliminar la formación de aceite o residuos para un pesaje y análisis de muestras de humedad más fiables.
- Procesado y envasado en un entorno de sala limpia
- Trazable por lotes
- Volumen: 70 ml
- Dimensiones: 2,8 x 0,7 in (71 x 17 mm)
- Paquete de 100
- Acabado arrugado
- Grosor: 0,075 mm
- Certificados para embarcaciones de aluminio sin aceite disponibles previa solicitud
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma del fondo | Redondo |
| Capacidad (métrico) | 80 mL |
| Color | Plata |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Aluminio |
| Forma | Circular |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Dimensiones (L x An) | 73 x 18 mm |