Learn More
Cole-Parmer™ Plato de pesaje de aluminio con paredes corrugadas para crimpado
Código de producto. 11779559 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11779559 20 ml paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11779559
Marca: Cole-Parmer™ 0101751
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas placas de pesaje para una amplia variedad de aplicaciones, como pesaje, pruebas de humedad, análisis de aguas residuales, productos químicos y farmacéuticos. Las placas de pesaje de aluminio con paredes corrugadas para crimpado cuentan con laterales corrugados que ofrecen una mayor rigidez y un calibre resistente para uso intensivo.
  • Las placas cuentan con una pestaña grande para los números de muestra
  • Fondo plano para mejorar la manipulación de muestras
  • Los laterales están en ángulo para facilitar la separación
  • Sin residuos de aceite, sin recubrimiento de vinilo que puedan provocar problemas de contaminación.
  • Fondo liso
  • Con paredes corrugadas para crimpado y mango lateral de pestaña 
  • Desechables
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 20 ml
Desechables Desechables
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Plato de pesaje
Fondo (métrico) 4,3 cm
Diámetro (imperial) 1,75 in
Diámetro (métrico) 1,3 cm