Learn More
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje de aluminio Micro
Utilice estos platos de pesaje de aluminio para microbalanzas, análisis microelemental orgánico y térmico, y aplicaciones farmacéuticas. Los platillos de pesaje de aluminio Micro son compatibles con la mayoría de analizadores y micro balanzas disponibles en el mercado.
Marca: Cole-Parmer™ 01019-03
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Envasados en recipientes de plástico fáciles de usar para almacenamiento y dispensación
- Sin aceite ni revestimiento
- Desechables
Especificaciones
Plano | |
Desechables | |
Redondo | |
Microbalanzas, análisis microelemental orgánico y térmico, y aplicaciones farmacéuticas. | |
2,5 mm | |
6 mm |
0,035 mL | |
Aluminio | |
Plato de pesaje | |
6 mm | |
0,25 in |
Título del producto
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje de aluminio Micro > Capacidad: 0.035mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido