Descripción
El plato de pesaje de aluminio se puede utilizar para el pesaje, la dispensación, el almacenamiento, el procesamiento de alimentos, la evaporación o el secado de uso general.
- Diseñadas para balanzas de determinación de humedad con paredes ligeramente ahusadas para apilamiento.
- Sin aceite
Ha pasado por un riguroso proceso de limpieza de tres pasos para eliminar la formación de aceite o residuos para un pesaje y análisis de muestras de humedad más fiables.
- Procesado y envasado en un entorno de sala limpia
- Trazable por lotes
- Volumen: 1 ml
- Dimensiones: 0,98 x 0,3 in (25 x 7 mm)
- Paquete de 50
- Grosor: 0,19 mm
- Certificados para placas de aluminio sin aceite disponibles bajo petición
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma del fondo | Redondo |
| Capacidad (métrico) | 0,25 mL |
| Color | Plata |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Aluminio |
| Forma | Circular |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Dimensiones (L x An) | 13 x 3.5 mm |