Learn More
Alambre de aluminio, 1,0 mm de diámetro, recocido, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356837
Click to view available options
Cantidad:
5 m
Tamaño de la unidad:
5 metros
Código de producto. 11356837
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010747.G5
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia, annealed, Puratronic™
CAS 7429-90-5
Densidad ≈2.1g/m
Cantidad 5 m
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Al
Número MDL MFCD00134029
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nombre IUPAC aluminium
Peso molecular (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Porcentaje de pureza 99.999%