Learn More
Aly Antibody (2G8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18350869 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18350869 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18350869
Marca: Novus Biologicals H00010189M03
Mouse Monoclonal Antibody
Aly Monoclonal antibody specifically detects Aly in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aly
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2G8
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_005773.2
Alias de gen Ally of AML-1 and LEF-1, ALY/REF, ALYBEFbZIP enhancing factor, bZIP-enhancing factor BEF, REF, THO complex 4, THO complex subunit 4, tho4, Transcriptional coactivator Aly/REF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ALYREF (NP_005773.2, 106 a.a. ~ 193 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. GKLLVSNLDFGVSDADIQELFAEFGTLKKAAVHYDRSGRSLGTADVHFERKADALKAMKQYNGVPLDGRPMNIQLVTSQIDAQRRPAQ
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10189
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ