Learn More
Velp Scientifica™ Agitador de placas calefactoras con varias posiciones AM4
Código de producto. 15359654 Tienda Velp Productos
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15359654
Marca: Velp Scientifica™ F20500420
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agitador de placas calefactoras con varias posiciones con cuatro placas de agitación controladas de forma independiente.
  • Distribución de calor uniforme con placa calefactora de aleación de aluminio con revestimiento
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Temperatura máxima de 370 °C
  • Admite hasta 4 vasos de precipitados de 15 litros
  • Regulación de velocidad electrónica de hasta 1500 rpm
  • Control de velocidad excelente incluso a velocidades bajas
  • SpeedServoTM garantiza una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad
  • Imán de transmisión de alta potencia de tipo PCM
  • Diseñado para la mayor vida útil posible y con 3 años de garantía
  • 4 agitadores calefactores, controlados independientemente
  • Distancia entre los centros de posición de agitación: 186 mm
  • Admite matraces de hasta Ø 135 litros
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 230 V
Características de la mezcla Imán de transmisión de alta potencia de tipo PCM, accionado por un motor monofásico para funcionamiento continuo
Material del cuerpo Metal pintado con epoxi
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 2550 W
Modelo AM4
Características exclusivas 4 agitadores calefactores, controlados independientemente
Tamaño 6.1 in (Diám)
Altura (métrico) 115 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 370 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 246 mm
Longitud (métrico) 715 mm
Vataje 2550 W
Peso (imperial) 18.3 lb.
Peso (métrico) 8,3 kg
Tipo Agitador
Forma Redondo
N.º de posiciones Varios
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 0 a 1500 rpm