Learn More
Wheaton™ Viales de vidrio ámbar para diagnóstico de tipo 1
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 130
paquete de 154
paquete de 320
paquete de 99
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 25 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico |
| Estilo de cuello | Rosca |
| Modelo | Tubular |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Mostrar más |