Learn More
Wheaton™ Viales de diagnóstico ámbar
Proporciona una excelente claridad y uniformidad dimensional de vial a vial debido al diseño tubular. Los viales de vidrio ámbar de diagnóstico Wheaton™ de tipo 1 se han fabricado con vidrio neutro de tipo 1 que cumple con los requisitos de USP de tipo 1 sobre la transmisión de la luz para proteger productos fotosensibles.
Marca: Wheaton™ 102070
113.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.56500kg
Descripción
- Dos configuraciones de tapón disponibles: tapón de PP y tapón de liofilización o con revestimiento de EPE de urea
- Los tapones de liofilización muestran una absorción de humedad muy baja
- El radio inferior diseñado especialmente añade resistencia para aplicaciones de liofilización
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico | |
Tubular | |
Esterilizable en autoclave | |
130/paq. |
28 mm | |
20 ml | |
Rosca | |
Rosca | |
63 mm | |
Vial de diagnóstico |