Learn More
Kimble Chase™ Paquete de ampollas de vidrio ámbar
Marca: Kimble Chase™ 12040U-20
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
20 ml | |
Vidrio ámbar | |
Ampolla |
Título del producto
Kimble Chase™ Paquete de ampollas de vidrio ámbar > Capacidad: 20 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido