Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston ámbar limpios por encargo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 2,02 oz, 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
Procedimiento de limpieza | Agua purificada USP |
Color | Ámbar |
Material | Vidrio |
Cantidad | 24/pack |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | PTFE |
Closure Included | Sí |