Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Procedimiento de limpieza | Agua purificada USP |
| Color | Ámbar |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 12/pack |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | PTFE |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |