Learn More
Fisherbrand™ Frasco de boca estrecha de HDPE ámbar
Protegen los materiales sensibles a la luz durante la recogida de muestras, el transporte y el almacenamiento
39.30€ - 66.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Certificaciones/conformidad | Farmacopea de EE. UU. 661 |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad | Acabado del cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Acabado del cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11937944
|
Fisherbrand™
|
4,2 oz, 125 ml | 24-400 |
39.30€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11947944
|
Fisherbrand™
|
8,45 oz, 250 ml | 24-400 |
47.85€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11947924
|
Fisherbrand™
|
17 oz, 500 ml | 28-400 |
66.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11927914
|
Fisherbrand™
|
32 oz, 1000 ml | 38-430 |
58.75€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Protegen los materiales sensibles a la luz durante la recogida de muestras, el transporte y el almacenamiento
- Polietileno de alta densidad ámbar
- Disponibles en varias capacidades:
Los recipientes de HDPE Fisherbrand se pueden utilizar para almacenamiento prolongado, pero debe evitarse la exposición directa a rayos ultravioleta.
Compliance
Meet U.S. Pharmacopoeia 661 (Containers, Light Transmission).
Spécification
Ámbar | |
Farmacopea de EE. UU. 661 | |
Tapón de rosca |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Polipropileno |