Learn More
Masterflex™ Tubos de poliimida
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,19 mm
0,25 mm
0,63 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,8 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,23 mm
0,35 mm
0,39 mm
0,68 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,9 mm
14,4 mm
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Descrizione
- Ámbar transparente
- La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA
- Alta resistencia dieléctrica
- Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
- Intervalo de temperatura: De - 250 a 480 °C (de - 418 a 896 °F)
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y normas NEMA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,02 mm |
| Material | Poliimida |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,23 mm |
| Longitud global (métrico) | 1,5 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -250 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Esterilidad | Estériles |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto