Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sódico-cálcico ámbar de cuello roscado con cuello integrado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Altura (métrico):
94 mm
104,8 mm
123 mm
142,9 mm
215,6 mm
Descripción
- Tapón de Vistop de polipropileno blanco a prueba de manipulación y revestimiento de policono
- Vidrio sodocálcico ámbar.
- Con certificación ISO.
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Color | Ámbar |
Diámetro interior (métrico) | 38,6mm |
Material | Vidrio sodocálcico |
ID de cuello (métrico) | 28 mm |
N.° por paquete | Paquete de 40 |
Cantidad | 40/paquete |
Material de tornillo | Polipropileno |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | PolyCone |