Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sodocálcico ámbar con cierre ajustado de 28mm
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro interior (métrico) | 62 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| ID de cuello (métrico) | 28mm |
| N.° por paquete | 20Pack |
| Cantidad | 20/Paq. |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | LDPE |
| Capacidad nominal | 250 ml |
| Mostrar más |