Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones fenólicos negros
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 24 |
Color del tapón | Negro |
Acabado del cuello | 33-400 |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |