Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
500 ml
950 ml
Cantidad:
12
24
36
60
84
180
Descripción
- Incorporan una abertura ancha, que permite que sean frascos ideales para uso general con sólidos
- El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, lo que lo convierte en la opción ideal para sólidos sensibles a la luz
- Los packers ámbar son los clásicos frascos de vitaminas y se suelen utilizar para envases farmacéuticos
- Fácil transferencia de contenidos
- Buena resistencia frente a impactos y capacidad de pliegue
- Los tapones pueden volver a fundirse después de formarse
- El revestimiento está hecho de una capa de vinilo aplicada a papel recubierto de polietileno de alta densidad y luego se lamina a cartón
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 120 ml |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 35 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 25 mm |
Altura con tapón (métrico) | 98 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 24 |
Color del tapón | Blanco |
Acabado del cuello | 38-400 |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido