Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y sin tapones
Tienda Fisherbrand Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 35 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 180 |
| Acabado del cuello | 38-400 |
| Closure Included | No |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Mostrar más |