Learn More
Dowex™ 1X2 50-100 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a strongly basic (type I) anion exchange resin for food and drug processing chemical synthesis, medical research, mining, agriculture. It can be combined with any food product or ingested in any form.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como resina de intercambio de aniones fuertemente básica (tipo I) para la síntesis química en procesamiento de alimentos y fármacos, investigación médica, minería, agricultura. Puede combinarse con cualquier producto alimenticio o ingerirse en cualquier forma.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Dowex™ 1X2 50-100 (Cl) |
| Olor | Amine-like |
| Cantidad | 1000 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro |