Learn More
Dowex™ 1X2 50-100 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488990
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
It is used as a strongly basic (type I) anion exchange resin for food and drug processing chemical synthesis, medical research, mining, agriculture. It can be combined with any food product or ingested in any form.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como resina de intercambio de aniones fuertemente básica (tipo I) para la síntesis química en procesamiento de alimentos y fármacos, investigación médica, minería, agricultura. Puede combinarse con cualquier producto alimenticio o ingerirse en cualquier forma.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9085-42-1
Fórmula molecular C29H34ClN
Peso molecular (g/mol) 432.05
Número MDL MFCD00132715
Clave InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 1X2 50-100 (Cl)
Olor Amine-like
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro