Learn More
Dowex™ 50WX8 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11499617 500 g 500 g
11489617 100 g 100 g
11409627 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11499617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22109.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 50-100 (H) is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography and as a catalyst. It is involved in the separation medium for thin layer chromatography, paper chromatography and low pressure liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Dowex|r 50WX8 50-100 (H) se utiliza en muestras de fracción sobrenadante desionizante para cromatografía en papel y como catalizador. Participa en el medio de separación para cromatografía de capa fina, cromatografía en papel y cromatografía líquida de baja presión.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11119-67-8
Número MDL MFCD00132726
Nombre IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX8 50-100 (H)
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dowex 50WX8 50-100 (H)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dowex 50WX8