Learn More
Amberlite XAD-4, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11338995
Amberlite XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338995
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11338995
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14142.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Polyaromatic adsorbent for small hydrophobic compounds, surfactants, pharmaceutical manufacturing, phenols, chlorinated organics and organic removal from aqueous food streams. It is impregnated with KCN or NaCN, has been used for the conversion of aromatic acyl chlorides to acyl cyanides and of formation of trialkylsilyl chlorides to the silyl cyanides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Adsorbente poliaromático para compuestos hidrofóbicos pequeños, surfactantes, fabricación farmacéutica, fenoles, sustancias orgánicas cloradas y eliminación orgánica de flujos de alimentos acuosos. Está impregnado con KCN o NaCN, se ha utilizado para la conversión de cloruros acílicos aromáticos en cianuros acílicos y la formación de cloruros de trialquilsililo en cianuros de sililo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37380-42-0
Número MDL MFCD00132704
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite XAD-4
Índice Merck 14,382
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN07L002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog NumberL14142.36,L14142.22
Número de loteA0432636 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2024 Catalog NumberL14142.36,L14142.22
Número de loteA0445359 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2024 Catalog NumberL14142.36,L14142.22
Número de lote10239346 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2023 Catalog NumberL14142.36,L14142.22
Número de lote10186375 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL14142.36,L14142.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Amberlite XAD-4, Thermo Scientific Chemicals >