Learn More
Partículas marrón pálido Amberlyst™ 15(H), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Amberlyst™ 15(H) is a strongly acidic cation exchange resin used as a heterogeneous acid catalysis and is suitable for non-aqueous catalysis. It is used to determine the mechanism of phenol alkylation using density functional theory (DFT). It is widely utilized as a column packing material for HPLC analysis. It is employed in separation media for Thin-layer chromatography (TLC) and paper chromatography. It is used in various chemical reactions like esterification, transesterification, Michael addition, Prins cyclization, Friedel-Crafts alkylation, acylation, cleavage of epoxides and crossed-aldol condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Amberlyst™ 15(H) |
Forma física | Partículas marrón pálido |
Olor | Odorless |
Color | Marrón |
Cantidad | 50 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y22K045 | Certificado de análisis | 11/12/2024 | 089079.18,089079.A1,089079.30 |
Z11J072 | Certificado de análisis | 05/01/2024 | 089079.18,089079.A1,089079.30 |
X09G054 | Certificado de análisis | 31/10/2022 | 089079.18,089079.A1,089079.30 |
S22I043 | Certificado de análisis | 20/07/2022 | 089079.18,089079.A1,089079.30 |
Y30H006 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 089079.18,089079.A1,089079.30 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
17Hours
9Minutes
30Seconds
13 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
48Hours
9Minutes
30Seconds
13New Offer Ahorre hasta un 70%