Learn More
Invitrogen™ 10X TBE (powder)
Código de producto. 10534835
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
10534835 10 x1 L cada uno
1 missing translation for 'options'
Código de producto. 10534835
Marca: Invitrogen™ AM9864
Sin ARNasa, económico y listo para su uso
El TBE Invitrogen 10X (tampón de tris-borato-EDTA) se somete a exhaustivas pruebas para comprobar la presencia de contaminación por ARNasa y ADNasa, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones sensibles. Se proporcionan 10 paquetes, cada uno con el polvo necesario para hacer 1 l de tampón TBE 10X tras la adición de H2O. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Especificaciones:
  • Aspecto: Polvo cristalino blanco
  • Peso molecular: Componente del tampón de Tris: 121,14; componente de ácido bórico: 61,83 y componente de EDTA: 372,3
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampones de procesamiento
Concentración 10 X
Para utilizar con (aplicación) Blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Forma física Powder
Línea de productos Ambion
Cantidad 10 x1 L