Learn More
Invitrogen™ ARCA (Anti-Reverse Cap Analog)
Análogo de la caperuza para transcripción in vitro para la generación de transcripciones con caperuza
Brand: Invitrogen™ AM8045
Additional Details : Peso : 0.00310kg
Includes: Tubo único (10 unidades; 10 A255 U).
Description
El análogo de la caperuza anti inversión Invitrogen™ (ARCA) es un análogo de caperuza utilizado durante la transcripción in vitro para la generación de transcripciones con caperuza. Un análogo de la caperuza modificado en el que el grupo 3' OH (más cercano a m7G) se sustituye por –OCH3.
- Se ha sometido a pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa
- Analizado para la síntesis eficiente de las transcripciones in vitro captadas utilizando el análogo de la caperuza en la transcripción in vitro funcional MEGAscript™ y las reacciones de traducción de lisado Retic
Specifications
Se suministra en un solo tubo para almacenarse a –70 °C o menos. Evite los ciclos múltiples de congelación/descongelación. Las alícuotas del producto pueden almacenarse a corto plazo a –20 °C. | |
Análogo de caperuza para transcripción in vitro, análogo de caperuza para ARNm | |
mMessage mMAchine, MEGAscript | |
Ambion™ | |
10 unidades |
40 mM | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm | |
Etiquetado de ARN | |
Análogo de caperuza para ARNm, análogo de caperuza para ARNm sintético | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.