Learn More
Invitrogen™ Buffer Kit, RNase-free
Kit completo para procedimientos de análisis de ARN
Marca: Invitrogen™ AM9010
286.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El kit de tampón Invitrogen proporciona tampones de alta calidad sin ARNasa para procedimientos críticos de análisis de ARN. El kit consta de un frasco de 100 ml de cada una de las siguientes soluciones: 1 M de Tris pH 7,0, 1 M de Tris pH 8,0, 5 M de NaCl, 1 M de MgCl2, 0,5 M de EDTA pH 8,0, 2 M de KCl, 5 M de acetato de amonio y H2O tratada con DEPC. El acetato de amonio se filtra estéril. Todas las demás soluciones se esterilizan en autoclave después del envasado para garantizar la esterilidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Kit | |
Ambion™ | |
1 set | |
Análisis de miARN |
Líquido | |
Kit del tampón | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Temperatura ambiente | |
8 x 100 ml |