Learn More
Invitrogen™ Cap Analog (m7G(5')ppp(5')G), 10 A254 units
Para la síntesis de moléculas de ARN con una caperuza de 5' como parte de las reacciones de transcripción in vitro
Marca: Invitrogen™ AM8048
Detalles adicionales : Peso : 0.00310kg
Includes: Tubo único (10 A254 U).
Descripción
El análogo de la caperuza Invitrogen [m7G(5')ppp(5')G] se utiliza para la síntesis de moléculas de ARN de 5' como parte de las reacciones de transcripción in vitro. Estas moléculas se traducen de forma más eficaz utilizando sistemas de traducción in vitro que los ARNm sin caperuza. 10 A254 U suministrados.
- Utilizado como un inhibidor altamente específico del paso de iniciación de la síntesis de proteínas.
- Se ha sometido a pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa
- Analizado para la síntesis eficiente de las transcripciones in vitro captadas utilizando el análogo de la caperuza en la transcripción in vitro funcional MEGAscript™ y las reacciones de traducción de lisado Retic
Especificaciones
Se suministra en un solo tubo para almacenarse a –70 °C o menos. Evite los ciclos múltiples de congelación/descongelación. Las alícuotas del producto pueden almacenarse a corto plazo a –20 °C. | |
Análogo de caperuza para transcripción in vitro, análogo de caperuza para ARNm | |
mMessage mMAchine, MEGAscript | |
Ambion™ | |
10 A254 U |
40 mM | |
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm | |
Etiquetado de ARN | |
Análogo de caperuza para ARNm, análogo de caperuza para ARNm sintético | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.