Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Bulk Lysis Reagents
Descripción
Includes
Solución de lisis (124 ml), solución de parada (12,5 ml), ADNasa (1,25 ml)
Los reactivos de lisis a granel Cells-to-CT™ son componentes del kit de expresión génica Cells-to-CT TaqMan™, disponible como compra independiente, en volúmenes mayores que los suministrados con el kit. Los reactivos incluidos son: Solución de lisis, solución de parada y ADNasa. El kit de expresión génica Cells-to-CT Taqman permite a los investigadores realizar fácilmente análisis de expresión génica mediante células cultivadas sin purificación de ARN.
Purificación y análisis de ADN y ARN, PCR y PCR en tiempo real, extracción de ARN, PCR en tiempo real (qPCR), PCR en tiempo real directamente de muestras, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene lo siguiente: Solución de lisis (124 ml): Almacenar a 4 °C Solución de parada (12,5 ml): Almacenar a - 20 °C ADNasa (1,25 ml): Almacenar a –20 °C |
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligros |
| N.º de reacciones | 2500 reactions |
| Línea de productos | Cells-to-CT |
| Tipo de producto | Tampón de lisis celular |
| Cantidad | 2500 reacciones |
| Condiciones de envío | Hielo seco |