Learn More
Invitrogen™ Cells-to-cDNA™ II Cell Lysis Buffer (10 ml Bottle)
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Descripción
El mismo tampón de lisis que se encuentra en el kit Invitrogen Cells-to-cDNA™ II. Se suministra en cinco frascos de 10 ml.
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), PCR en tiempo real directamente a partir de muestras, transcripción inversa, síntesis de ADNc directa a partir de células
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Línea de productos | Ambion, Cells-to-cDNA |
| Tipo de producto | Tampón de lisis celular |
| Cantidad | 5 x 10 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |