Learn More
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit
No se requiere un paso de purificación de ARN
Marca: Invitrogen™ 11753100
Includes: 10mL Resuspension Buffer; 1mL Lysis Enhancer; 500μL DNase I, Amplification Grade (1U/μL); 160μL 10X DNase I Buffer; 400μL 25mM EDTA; 100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X Reaction Mix; 1mL 50mM MgSO4; 2mL DEPC-treated water; 10μL HeLa Total RNA (10ng/μL); 100μL ROX Reference Dye
Descripción
El kit de qRT-PCR (transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa) de un paso CellsDirect ofrece resultados de qPCR en tiempo real específicos y de gran sensibilidad directamente a partir de las células, sin la necesidad de un paso de purificación del ARN.
- Eficacia: ofrece un importante ahorro de tiempo y costes para un mayor rendimiento
- Comodidad: la mezcla de enzimas incluye transcriptasa inversa SuperScript™ III y ADN polimerasa Platinum™ Taq
- Sensibilidad: al no requerir un paso de aislamiento del ARN independiente, se aumenta la sensibilidad puesto que se minimiza la pérdida de muestras
- Amplio intervalo de detección: detecta objetivos en muestras de entre una sola célula y 10 000 células.
- Versatilidad: compatible con una amplia variedad de líneas de células y muestras recogidas por LCM (microdisección por captura láser)
Ideal para su aplicación de qRT-PCR
La tecnología CellsDirect está validada para estudios de expresión génica con muestras limitadas. Los kits de qRT-PCR de un paso CellsDirect son especialmente valiosos para aplicaciones de alto rendimiento, puesto que eliminan los costosos y lentos pasos de purificación de ARN. El kit de qRT-PCR de un paso CellsDirect también se puede utilizar para detectar objetivos de ADN genómico. Los kits de qRT-PCR de un paso CellsDirect pueden utilizarse en conjunción con sondas de hidrólisis (por ejemplo, cebadores fluorogénicos TaqMan™ o LUX™).
este kit incluye un tubo independiente de tinte de referencia ROX™. También se encuentra disponible un kit equivalente con el colorante de referencia ROX incluido en la mezcla de reacción 2X.
Análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real a partir de muestras directamente
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
• 10 ml de tampón de resuspensión • 1 ml de potenciador de lisis • 500 µl de ADNasa I, grado de amplificación (1 U/µl) • 160 µl 10X de tampón de ADNasa I • 400 l 25 mM de EDTA • 100 µl de mezcla de Taq RT/Platinum™ SuperScript™ III • 2 × 1,25 ml de mezcla de la reacción 2X • 1 ml 50 mM de MgSO4 • 2 ml de agua tratada con DEPC • 10 µl de ARN total HeLa µ(10 ng/µl) • 100 µl de colorante de referencia ROX™ (almacenar a - 20 °C en la oscuridad) El kit se envía con hielo seco y debe almacenarse a - 20 °C |
|
rápida o estándar | |
CellsDirect™, Platinum™, SuperScript™ | |
RT-PCR | |
100 reacciones |
Sonda de cebado | |
Sistema 7500 Fast, sistema 7500, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad iCycler iQ, Cephaid SmartCycler, MJ Chromo4, sistemas QuantStudio 3 y 5, sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, sistema QuantStudio 7 Flex, sistema QuantStudio 12k Flex, sistema QuantStudio 6 Flex | |
100 reacciones | |
2X | |
Células |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.