Learn More
Invitrogen™ Conical Tubes (50 mL) (bagged)
Sin ARNasa ni ADNasa
Marca: Invitrogen™ AM12502
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se suministra con tapones roscados verdes
- Los tubos tienen un espacio de escritura impreso y marcas de volumen en las paredes laterales para una mayor comodidad
- Los tubos de polipropileno están esterilizados, libres de nucleasas, son no pirogénicos, y se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
- 200 tubos de 50 ml
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, aislamiento de ARN de transcriptoma, aislamiento del ARNm, aislamiento del microARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
50 mL | |
250 tubos | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Temperatura ambiente | |
Sí | |
Cónicos | |
Tapón de rosca | |
Sí |
Polipropileno | |
Estéril | |
Ambion™ | |
Sí | |
Esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Sí | |
Tubo cónico |