Learn More
Invitrogen™ Agua tratada con DEPC
Esterilización en autoclave y certificación de ausencia de nucleasas
72.25€ - 306.00€
Especificaciones
Grado Biología molecular
Envase Frasco
Tratamiento(s) Tratado con DEPC
Método de purificación Esterilización en autoclave, filtro de membrana
Línea de productos Ambion™
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10289104
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM9915G
1 x 100 mL
72.25€
cada uno
10197484
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM9920
1 x 500 mL
128.00€
cada uno
11597065
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM9906
10 x 50 ml
216.00€
paquete de 500
10565405
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM9916
5 x 100 mL
199.00€
500 ml
10419224
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
AM9922
1 x 1000 mL
177.00€
cada uno
10514065
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
4387937
4 x 1000 mL
306.00€
4000 ml
Descripción
Descripción
El agua tratada con DEPC Ambion cuenta con certificación de ausencia de nucleasas. El agua tratada con DEPC se esteriliza en autoclave antes y después del embalaje para garantizar la esterilidad y la inactivación de DEPC. Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa.
Especificaciones
Especificaciones
Biología molecular
Tratado con DEPC
Ambion™
Frasco
Esterilización en autoclave, filtro de membrana
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a temperatura ambiente.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Agua tratada con DEPC