Learn More
Invitrogen™ ADNasa I (sin ARNasa) Ambion™
Endonucleasa inespecífica que degrada el ADN mono y bicatenario y la cromatina
347.00€ - 912.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | -20 °C |
---|---|
Condiciones de envío | Hielo seco |
Enzima | ADNasa |
Tipo de producto | ADNasa I |
Línea de productos | Ambion™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10229144
|
Invitrogen™
AM2222 |
2000 U |
347.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10239144
|
Invitrogen™
AM2224 |
5 × 2000 U |
912.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La DNAsa I funciona hidrolizando los enlaces fosfodiéster, produciendo mono y oligonucleótidos con grupos 5'-fosfato y 3'-hidroxilo. Se recomienda la DNAsa I libre de RNAsa para degradar el ADN en presencia de ARN; la ausencia de ARNasa es fundamental para mantener la integridad del ARN. Por ejemplo, la DNAsa I se utiliza con frecuencia para eliminar ADN molde después de la transcripción in vitro, y para eliminar el ADN contaminante de preparaciones de ARN total (en especial las de células transfectadas que pueden contener ADN plasmídico). Además, se utiliza para ensayos de protección de ribonucleasas, contracción de bibliotecas de ADN complementario (ADNc) y RT-PCR.
- Se ha comprobado la contaminación de la RNAsa y la actividad de la proteasa
- La funcionalidad se determina mediante la digestión del ADN genómico humano seguida de PCR cuantitativa en tiempo real para detectar ADN sin digerir
- Requiere cationes bivalentes (Mg2+ y Ca2+ a aproximadamente 5 mM y 0,5 mM, respectivamente) para una capacidad máxima. Tiene un pH óptimo de 7,8.
- Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de enzima necesaria para degradar completamente 1 μg de ADN en 10 min a 37 °C. Equivalente a 0,04 unidades Kunitz.
Si busca una alternativa a la ADNasa I bovina, puede utilizar la ADNasa I recombinante (n.º N.º AM2235). Si busca una ADNasa más activa y tolerante a la sal, consulte los productos de ADNasa TURBO™ (n.º de cat. AM2239 y AM2238).
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo seco
Especificaciones
-20 °C | |
ADNasa | |
Ambion™ |
Hielo seco | |
ADNasa I |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.