Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Micro
Código de producto. 10531075
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10531075
Marca: Invitrogen™ 61021
Edge
Includes
Gránulos y tampones de 2 ml
Diseñado para aislar de forma rápida y fácil ARNm poliadenilado (poli(A)) puro e intacto
El microkit Dynabeads mRNA DIRECT aísla ARNm altamente purificado e intacto directamente de células, tejido y muestras de ARN total.
  • Obtenga ARNm extraordinariamente puro en unos 15 minutos.
  • Integre los pasos de purificación de ARN total y enriquecimiento de ARNm.
  • Realice transcripción inversa y amplificación de PCR directamente en el gránulo.
  • Utilice la preparación de bibliotecas de transcriptoma completa con el kit de secuencia de ARN total de iones v2.0.
  • Producto final: mRNA
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARNm
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2-8 °C
2 ml gránulos + tampones
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Muestras líquidas (p. ej., suero), muestras de plantas, muestras virales, células, tejido, muestras fijas y FFPE, levadura, ARN, sangre, muestras de plantas, muestras virales, células, tejido, FFPE y muestras fijas, levadura, ARN, sangre
Tipo de producto final ARNm
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR)
Línea de productos DYNAL, Dynabeads, mRNA DIRECT
Tipo de producto Kit de micropurificación
Cantidad 2 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Target ARNm