Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, sin ARNasa
Código de producto. 10209454
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
10209454 1 L cada uno
10135423 100 mL 100 ml
10458654 500 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10209454
Marca: Invitrogen™ AM9262
Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
La solución de 0,5 M EDTA con pH 8,0 de calidad para biología molecular Invitrogen™ se suministra en un frasco de 1000 ml. La solución cuenta con certificación de ausencia de ARNasa, es económica y está lista para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Concentración 0,5 M
Tipo de empaquetado Frasco
pH pH 8,0
Línea de productos Ambion
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido