Learn More
Invitrogen™ Tubos de elución sin ARNasa (2,0 ml)
Código de producto. 10167444
Click to view available options
Cantidad:
100 Tubes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10167444
Marca: Invitrogen™ AM12480
Edge
Cada lote de tubos posee un certificado de ausencia de ARNasa y ADNasa
Invitrogen microcentrifuge tubes are guaranteed RNase- and DNase-free.
Se garantiza que los tubos de elución sin ARNasa Ambion están libres de ARNasa y ADNasa y que pueden alojar cartuchos de centrifugación del kit de aislamiento de ARN total RNAqueous (n.° de cat. AM1912). Estos tubos de 2 ml se suministran en cajas de 100 unidades.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Capacidad (métrico) 2 mL
Material Polipropileno
Cantidad 100 Tubes
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos Ambion
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sin ADNasa Sin ARNasa, sin ADNasa
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Snap Cap
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo de elución
Tipo de superficie Graduated