Learn More
Invitrogen™ FirstChoice™ RLM-RACE Kit
Está diseñado para amplificar únicamente ADN complementario (ADNc) a partir de ARNm con caperuza de longitud completa, lo que normalmente produce una sola banda tras la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Marca: Invitrogen™ AM1700M
1024.35 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Requires : La ADN polimerasa Taq termoestable SuperTaq se vende por separado.Para una amplificación óptima de fragmentos ≥1 kb, utilice SuperTaq-Plus.
Descripción
El kit FirstChoice RLM-RACE es una mejora enorme con respecto a la amplificación rápida y básica del protocolo de extremos de ADNc (RACE). El procedimiento RLM-RACE selecciona solo ARNm de longitud completa pero no ARNr, ARNt o ARN degradado y facilita la clonación de secuencias a partir de los extremos 5' de mensajes.
- De ARN a producto de PCR en menos de un día
- Genera un producto único y específico a partir de transcritos raros
- Selecciona extremos 5' y/o 3' de mensajes reales
- Eficaz:
- Todas las reacciones enzimáticas están optimizadas para garantizar la detección de incluso el ARNm más raro
- Tamaño del producto final: 7 kb o menos
- Temperatura óptima de reacción: 42 °C
- Muestra: ARN
- La amplificación rápida de extremos de ADNc (5'-RACE) es una técnica basada en la reacción en cadena de la polimerasa desarrollada para facilitar la clonación de secuencia a partir de los extremos 5' de mensajes.
- Mejora del protocolo básico RACE
- Selección de ARNm de longitud completa pero no de ARNr, ARNt o ARNm degradado
Temperatura óptima de reacción: 42 °C
Clonación, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa, bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Kit RLM-RACE | |
Exo– Klenow, solución de decámeros 10X, tampón de reacción menos dATP 5X, tampón de reacción menos dCTP 5X, DECAtemplate™ GAPDH-M y 0,5 M EDTA deben almacenarse a –20 °C. El agua libre de nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
de 42 °C | |
Kit | |
Bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas |
Exo– Klenow, solución de decámeros 10X, tampón de reacción menos dATP 5X, tampón de reacción menos dCTP 5X, DECAtemplate GAPDH-M y 0,5 M EDTA deben almacenarse a -20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura y de forma manual | |
ADNc | |
M-MLV | |
Ambion™, FirstChoice™ | |
1 kit |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.