Learn More
Invitrogen™ Tampón de carga de gel II (desnaturalización de PAGE)
Compatible con geles de poliacrilamida desnaturalizantes
87.00€ - 210.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. |
---|---|
Formato | Frasco |
Formulario | Líquido |
Compatibilidad del gel | Geles de poliacrilamida desnaturalizantes |
Línea de productos | Ambion™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10107784
|
Invitrogen™
AM8546G |
1 mL |
87.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10341475
|
Invitrogen™
AM8547 |
10 mL |
210.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Una solución de 1–2X de formamida al 95 %, EDTA de 18 mm y SDS al 0,025 %, xileno-cianol y azul de bromofenol. Todas las soluciones de carga de gel Invitrogen™ se someten a rigurosas pruebas para detectar la actividad endonucleasa no específica, la actividad exonucleasa, la actividad ARNasa y la funcionalidad. Estas son las mismas soluciones que usamos tanto internamente como en nuestros kits.Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a –20 °C. | |
Líquido | |
Ambion™ |
Frasco | |
Geles de poliacrilamida desnaturalizantes | |
Temperatura ambiente |