missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Prostate Total RNA

Código de producto. 10279824
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10279824

Marca: Invitrogen™ AM7988

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Certificado por microARN de la mayor calidad

El ARN de la más alta calidad disponible de Invitrogen se trata con ADNasa, se somete a estándares de control de calidad insuperables y se certifica para contener ARN pequeños (miARN, ARNip, y ARNsn). Se suministra en un tubo de 100 μg cada uno con una concentración de 1 mg/ml. La inexactitud del ARNm, la contaminación del ADN genómico, la presencia o ausencia de inhibidores enzimáticos y la contaminación del ARN ribosomal en preparados poli(A) son aspectos importantes que se utilizan para juzgar la calidad de los ARN de FirstChoice™. Las muestras se procesan utilizando reactivos de aislamiento de ARN de Invitrogen para producir ARN intacto y muy puro. Se realiza un tratamiento riguroso de la ADNasa para garantizar que el ARN esté listo para su uso en cualquier aplicación posterior, incluida la RT-PCR. Debido a que es imposible extraer cada molécula de ADN de una muestra de ARN, cada preparación se prueba para garantizar que la contaminación residual de ADN sea insignificante. La integridad del ARN se verifica mediante electroforesis capilar con el bioanalizador Agilent™ 2100.

Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN

Información de órdenes

Condición de envío: Hielo seco

Certifications

Certificado por microARN

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 1 mg/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a -70 °C o menos. Evite los ciclos múltiples de congelación y descongelación. Las alícuotas del producto pueden almacenarse a corto plazo a -20 °C. NO ALMACENAR EN CONGELADORES SIN ESCARCHA.
Especie Humano
Tipo de muestra ARN total
Línea de productos Ambion
Pureza Certificado para microARN
Cantidad 100 μg
Tratamiento de la muestra Tratado con ADNasa
Fuente de muestra Tejido normal
Condiciones de envío Hielo seco
Tejido Próstata
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Corrección del contenido de un producto

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.